N-Boc-4-bromoaniline ≥97%
Leverandør: Thermo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
H55226.06EA 1040 DKK
H55226.06 H55226.03
N-Boc-4-bromoaniline ≥97%
N-Boc-4-bromoaniline
Formel: C₁₁H₁₄BrNO₂
Molekylvægt: 272,14
Smeltepunkt: 103…106 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD01006612
CAS-nummer: 131818-17-2