4-Bromo-2-chloro-5-methoxyphenylboronic acid ≥97%
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Advarsel
|
H53058.MDEA
746
DKK
H53058.MD
H53058.03
4-Bromo-2-chloro-5-methoxyphenylboronic acid ≥97%
4-Bromo-2-chloro-5-methoxyphenylboronic acid
Formel:
C₇H₇BBrClO₃ Molekylvægt: 265,30 g/mol Smeltepunkt: 260…268 °C Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD06659862 CAS-nummer: 850567-94-1 |