3-(Boc-amino)phenylboronic acid 95%
Leverandør: Thermo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
H27258.03EA 978 DKK
H27258.03 H27258.06
3-(Boc-amino)phenylboronic acid 95%
3-(Boc-amino)phenylboronic acid
Formel: C₁₁H₁₆BNO₄
Molekylvægt: 237,06 g/mol
Smeltepunkt: ∼ 155 °C (dec.)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD03411945
CAS-nummer: 380430-68-2