N(α)-Benzyloxycarbonyl-L-lysine ≥98%
Leverandør: Thermo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
L08629.06EA 1460 DKK
L08629.06 L08629.03
N(α)-Benzyloxycarbonyl-L-lysine ≥98%
N(α)-Benzyloxycarbonyl-L-lysine
Formel: C₁₄H₂₀N₂O₄
Molekylvægt: 280,3 g/mol
Smeltepunkt: ∼ 237 °C (dec.)
MDL Number: MFCD00038204
CAS-nummer: 2212-75-1
EINECS: 218-662-6