(R)-3-(Boc-amino)-3-(3-chlorophenyl)propionic acid 98%
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
H52003.03EA 2400 DKK
H52003.03
(R)-3-(Boc-amino)-3-(3-chlorophenyl)propionic acid 98%
(R)-3-(Boc-amino)-3-(3-chlorophenyl)propionic acid
Formel: C₁₄H₁₈BClNO₄
Molekylvægt: 299,75 g/mol
Smeltepunkt: 90…92 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD03427959
CAS-nummer: 500789-06-0