(R)-3-(Boc-amino)-3-(4-bromophenyl)propionic acid 95%
Leverandør: Thermo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
H52166.03EA
2210
DKK
H52166.03
H52166.06
(R)-3-(Boc-amino)-3-(4-bromophenyl)propionic acid 95%
(R)-3-(Boc-amino)-3-(4-bromophenyl)propionic acid
Formel:
C₁₄H₁₈BrNO₄ Molekylvægt: 344,20 g/mol Smeltepunkt: 143…145 °C Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD01320860 CAS-nummer: 261380-20-5 |