2-(Ethylsulphonyl)ethanol ≥94%

Ratings: Ingen bedømmelse

Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering

B20180.22EA 5040 DKK
B20180.22
2-(Ethylsulphonyl)ethanol ≥94%
2-(Ethylsulphonyl)ethanol
Formel: C₄H₁₀O₃S
Molekylvægt: 138,19 g/mol
Kogepunkt: 153 °C (2,5 mmHg)
Smeltepunkt: 35…41 °C
Massefylde: 1,250
Flammepunkt: 188 °C (370 °F)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00041259
CAS-nummer: 513-12-2
EINECS: 000-000-0

Bestil nu

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Læs mere About VWR