1-Acetoxy-2-methoxybenzene ≥98%
Leverandør: Thermo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
B20242.22EA 1040 DKK
B20242.22 B20242.14
1-Acetoxy-2-methoxybenzene ≥98%
1-Acetoxy-2-methoxybenzene
Formel: C₉H₁₀O₃
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00017221
CAS-nummer: 15212-03-0