N-Boc-D-alaninol 98%, ee 98%
Leverandør: Thermo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
H27887.06EA
1740
DKK
H27887.06
H27887.14
H27887.03
N-Boc-D-alaninol 98%, ee 98%
N-Boc-D-alaninol
Formel:
C₈H₁₇NO₃ Molekylvægt: 175,2 g/mol Smeltepunkt: 58…62 °C Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00235912 CAS-nummer: 106391-86-0 |