Picolinamidine hydrochloride ≥97%
Leverandør: Thermo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
A10942.03EA 517 DKK
A10942.03 A10942.14 A10942.06
Picolinamidine hydrochloride ≥97%
Picolinamidine hydrochloride
Formel: C₆H₈ClN₃
Molekylvægt: 157,60
Smeltepunkt: 148…152 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00052271
CAS-nummer: 51285-26-8