cis-1-Ethoxy-2-(tributylstannyl)ethene ≥94%
Leverandør: Thermo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Farlig
|
H51258.06EA
3980
DKK
H51258.06
H51258.03
cis-1-Ethoxy-2-(tributylstannyl)ethene ≥94%
cis-1-Ethoxy-2-(tributylstannyl)ethene
Formel:
C₁₆H₃₄OSn Molekylvægt: 361,15 g/mol Smeltepunkt: 84…87 °C Massefylde: 1,082 Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD07787391 CAS-nummer: 64724-29-4 ADR: 6.1,III |