4-Methyl-2-(methylthio)pyrimidine ≥98%
Leverandør: Thermo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
H28795.06EA 553 DKK
H28795.06
4-Methyl-2-(methylthio)pyrimidine ≥98%
4-Methyl-2-(methylthio)pyrimidine
Formel: C₆H₈N₂S
Molekylvægt: 140,21 g/mol
Massefylde: 1,01
Flammepunkt: 104 °C (219 °F)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00023242
CAS-nummer: 14001-63-9