2-Amino-4-methyl-5-pyrimidineboronic acid pinacol ester 96%
Leverandør: Thermo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
H54375.MDEA 2150 DKK
H54375.MD H54375.03
2-Amino-4-methyl-5-pyrimidineboronic acid pinacol ester 96%
2-Amino-4-methyl-5-pyrimidineboronic acid pinacol ester
Formel: C₁₁H₁₈BN₃O₂
Molekylvægt: 235,09 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD18072554
CAS-nummer: 944401-55-2