1-[(2-Trimethylsilylethoxy)methyl]-1H-pyrazole-5-boronic acid pinacol ester 95%
Leverandør: Thermo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
H27043.03EA 4640 DKK
H27043.03
1-[(2-Trimethylsilylethoxy)methyl]-1H-pyrazole-5-boronic acid pinacol ester 95%
1-[(2-Trimethylsilylethoxy)methyl]-1H-pyrazole-5-boronic acid pinacol ester
Formel: C₁₅H₂₉BN₂O₃Si
Molekylvægt: 324,31
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD09037502
CAS-nummer: 903550-12-9