(Furfurylthio)acetone 96%
Leverandør: Thermo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
B22724.14EA 1790 DKK
B22724.14 B22724.06
(Furfurylthio)acetone 96%
(Furfurylthio)acetone
Formel: C₈H₁₀O₂S
Molekylvægt: 170,23 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD02683098
CAS-nummer: 58066-86-7