4-(4-Fluorobenzoyl)piperidine hydrochloride ≥98%
Leverandør: Thermo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
B23142.06EA 2020 DKK
B23142.06 B23142.14 B23142.03
4-(4-Fluorobenzoyl)piperidine hydrochloride ≥98%
4-(4-Fluorobenzoyl)piperidine hydrochloride
Formel: C₁₂H₁₅ClFNO
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00044912
CAS-nummer: 25519-78-2
EINECS: 247-070-0