1-(3-Chlorophenyl)piperazine monohydrochloride
Leverandør: CERILLIANT CORPORATION
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
CERINMID907EA
0
DKK
CERINMID907
1-(3-Chlorophenyl)piperazine monohydrochloride
1-(3-Chlorophenyl)piperazine monohydrochloride
Formel:
C₁₀H₁₄Cl₂N₂ Molekylvægt: 233,14 g/mol |
MDL Number:
MFCD00012764 CAS-nummer: 13078-15-4 EINECS: 235-976-9 |