(R)-(+)-1-Boc-3-methylpiperazine ≥97%
Leverandør: Thermo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Advarsel
|
H27350.03EA
934
DKK
H27350.03
H27350.06
(R)-(+)-1-Boc-3-methylpiperazine ≥97%
(R)-(+)-1-Boc-3-methylpiperazine
Formel:
C₁₀H₂₀N₂O₂ Molekylvægt: 200,28 g/mol Smeltepunkt: 40…45 °C Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD02683205 CAS-nummer: 163765-44-4 |