1-Boc-4-iodopiperidine 95%
Leverandør: Thermo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
H34090.03EA 1160 DKK
H34090.03 H34090.06
1-Boc-4-iodopiperidine 95%
1-Boc-4-iodopiperidine
Formel: C₁₀H₁₈INO₂
Molekylvægt: 311,16 g/mol
MDL Number: MFCD04115041
CAS-nummer: 301673-14-3