1-Boc-piperidine-4-carboxylic acid ≥98%
Leverandør: Thermo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Advarsel
|
L17527.06EA
1550
DKK
L17527.06
L17527.03
1-Boc-piperidine-4-carboxylic acid ≥98%
1-Boc-piperidine-4-carboxylic acid
Formel:
C₁₁H₁₉NO₄ Molekylvægt: 229,3 g/mol Smeltepunkt: 149…151 °C Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00076999 CAS-nummer: 84358-13-4 |