(S)-(+)-3-Aminopiperidine dihydrochloride 98%
Leverandør: Thermo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
H27700.03EA 1340 DKK
H27700.03 H27700.MD
(S)-(+)-3-Aminopiperidine dihydrochloride 98%
(S)-(+)-3-Aminopiperidine dihydrochloride
Formel: C₅H₁₄Cl₂N₂
Molekylvægt: 173,08
Smeltepunkt: ∼ 210 °C (dec.)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD03427036
CAS-nummer: 334618-07-4