2-Chloro-4-(4-piperidinyloxy)benzonitrile ≥98%
Leverandør: Thermo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
H50774.03EA 2890 DKK
H50774.03 H50774.MD
2-Chloro-4-(4-piperidinyloxy)benzonitrile ≥98%
2-Chloro-4-(4-piperidinyloxy)benzonitrile
Formel: C₁₂H₁₃ClN₂O
Molekylvægt: 236,70 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD08060977
CAS-nummer: 796600-10-7
UN nummer: 3439
ADR: 6.1,III