2-Anilino-4,6-di(4-morpholinyl)-1,3,5-triazine ≥97%
Leverandør: Thermo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
B25741.03EA 2190 DKK
B25741.03
2-Anilino-4,6-di(4-morpholinyl)-1,3,5-triazine ≥97%
2-Anilino-4,6-di(4-morpholinyl)-1,3,5-triazine
Formel: C₁₇H₂₂N₆O₂
Molekylvægt: 342,40 g/mol
Smeltepunkt: 171…174 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00272422
CAS-nummer: 93438-27-8