Tetrazolium violet, Sigma-Aldrich®
Leverandør: SIGMA-ALDRICH MICROSCOPY
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
M-Clarity™ quality level = MQ200
T0138-5GEA 2310 DKK
T0138-5G T0138-10G T0138-1G
Tetrazolium violet, Sigma-Aldrich®
Tetrazolium violet
Formel: C₂₃H₁₇ClN₄
Molekylvægt: 384,87 g/mol
MDL Number: MFCD00011875
CAS-nummer: 1719-71-7
EINECS: 217-008-7