1-Furfurylpyrrole ≥99%

Leverandør: Thermo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse

Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering

Advarsel

B23105.14EA 2200 DKK
B23105.14 B23105.06 B23105.22
1-Furfurylpyrrole ≥99%
1-Furfurylpyrrole
Formel: C₉H₉NO
Molekylvægt: 147,18
Kogepunkt: 76…78 °C (1 mmHg)
Massefylde: 1,081
Flammepunkt: 92 °C (199 °F)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00010080
CAS-nummer: 1438-94-4
EINECS: 215-876-1
UN nummer: 2810
ADR: 6.1,III

Bestil nu

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Læs mere About VWR