3-(1H-Pyrazol-3-yl)pyridine 95%
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
H33201.03EA 1740 DKK
H33201.03
3-(1H-Pyrazol-3-yl)pyridine 95%
3-(1H-Pyrazol-3-yl)pyridine
Formel: C₈H₇N₃
Molekylvægt: 145,16 g/mol
Smeltepunkt: 57…60 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD03407951
CAS-nummer: 45887-08-9