Bathocuproin ≥98%
Leverandør: Thermo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Advarsel
|
B22841.03EA
1090
DKK
B22841.03
B22841.06
Bathocuproin ≥98%
Bathocuproin
Formel:
C₂₆H₂₀N₂ Molekylvægt: 360,46 g/mol Smeltepunkt: 279…285 °C Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00004972 CAS-nummer: 4733-39-5 EINECS: 225-240-5 |