Pilocarpine nitrate
Leverandør: LGC Standards PROMOCHEM
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PROOBP503EA
3420
DKK
PROOBP503
Pilocarpine nitrate
Pilocarpine nitrate
Formel:
C₁₁H₁₇N₃O₅ |
MDL Number:
MFCD00078497 CAS-nummer: 148-72-1 EINECS: 205-723-7 |