2-(1-Naphthylmethyl)-2-imidazoline hydrochloride
Leverandør: EDQM
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
EDQMN0080000EA 1470 DKK
EDQMN0080000
2-(1-Naphthylmethyl)-2-imidazoline hydrochloride
2-(1-Naphthylmethyl)-2-imidazoline hydrochloride
Formel: C₁₄H₁₅ClN₂
Molekylvægt: 246,738 g/mol
MDL Number: MFCD00012554
CAS-nummer: 550-99-2
EINECS: 208-989-2