2-(1-Naphthylmethyl)-2-imidazoline hydrochloride ≥99%
Leverandør: Thermo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: AlbalonNaphazoline Hydrochloride2-(Naphthalen-1-ylmethyl)-4,5-dihydro-1H-imidazole hydrochloride
B24161.22EA 1860 DKK
B24161.22 B24161.14 B24161.36
2-(1-Naphthylmethyl)-2-imidazoline hydrochloride ≥99%
2-(1-Naphthylmethyl)-2-imidazoline hydrochloride
Formel: C₁₄H₁₅ClN₂
Molekylvægt: 246,738 g/mol
Smeltepunkt: 257…261 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00012554
CAS-nummer: 550-99-2
EINECS: 208-989-2
ADR: 6.1,II