2,2'-Biquinoline 98%
Leverandør: Thermo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
A10907.06EA 1710 DKK
A10907.06 A10907.14 A10907.03
2,2'-Biquinoline 98%
2,2'-Biquinoline
Formel: C₁₈H₁₂N₂
Molekylvægt: 256,31 g/mol
Smeltepunkt: 193…196 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00006740
CAS-nummer: 119-91-5
EINECS: 204-357-5