Victoria pure blue bo, Sigma-Aldrich®
Leverandør: SIGMA-ALDRICH MICROSCOPY
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: Basic Blue 7
M-Clarity™ quality level = MQ100
230987-25GEA 1510 DKK
230987-25G
Victoria pure blue bo, Sigma-Aldrich®
Victoria pure blue bo
Formel: C₃₃H₄₀ClN₃
Molekylvægt: 514,1438 g/mol
MDL Number: MFCD00011877
CAS-nummer: 2390-60-5
EINECS: 219-232-0