3-(4-Methyl-1-piperazinylcarbonyl)phenylboronic acid pinacol ester ≥97%
Leverandør: Thermo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Advarsel
|
H29224.03EA
866
DKK
H29224.03
H29224.06
3-(4-Methyl-1-piperazinylcarbonyl)phenylboronic acid pinacol ester ≥97%
3-(4-Methyl-1-piperazinylcarbonyl)phenylboronic acid pinacol ester
Formel:
C₁₈H₂₇BN₂O₃ Molekylvægt: 330,23 g/mol Smeltepunkt: 86…89 °C Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD05864308 CAS-nummer: 883738-38-3 |