4-(4-Morpholinylcarbonyl)phenylboronic acid pinacol ester ≥97%
Leverandør: Thermo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
H28484.06EA 2910 DKK
H28484.06 H28484.03
4-(4-Morpholinylcarbonyl)phenylboronic acid pinacol ester ≥97%
4-(4-Morpholinylcarbonyl)phenylboronic acid pinacol ester
Formel: C₁₇H₂₄BNO₄
Molekylvægt: 317,19
Smeltepunkt: 187…193 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD05863913
CAS-nummer: 656239-38-2