4-(Furfurylcarbamoyl)phenylboronic acid pinacol ester 97%
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
H29236.06EA 1780 DKK
H29236.06 H29236.03
4-(Furfurylcarbamoyl)phenylboronic acid pinacol ester 97%
4-(Furfurylcarbamoyl)phenylboronic acid pinacol ester
Formel: C₁₈H₂₂BNO₄
Molekylvægt: 327,18 g/mol
Smeltepunkt: 113…114 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD09266168
CAS-nummer: 1073353-59-9