1-(4-Cyanophenyl)-2,5-dimethylpyrrole ≥98%
Leverandør: Thermo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
H61178.06EA 3030 DKK
H61178.06
1-(4-Cyanophenyl)-2,5-dimethylpyrrole ≥98%
1-(4-Cyanophenyl)-2,5-dimethylpyrrole
Formel: C₁₃H₁₂N₂
Molekylvægt: 196,25 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD03228548
CAS-nummer: 119516-86-8
UN nummer: 3439
ADR: 6.1,III