S-Furfuryl thiopropionate ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI EUROPE
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
TCIAF0578-25GEA 419 DKK
TCIAF0578-25G
S-Furfuryl thiopropionate ≥98.0% (by GC)
S-Furfuryl thiopropionate
Formel: C₈H₁₀O₂S
Molekylvægt: 170,23 g/mol
Flammepunkt: 98°C
MDL Number: MFCD00040264
CAS-nummer: 59020-85-8
EINECS: 261-562-2
https://dk.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/91/39/28969139.jpg
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance White to Yellow to Green clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %