S-Furfuryl thioacetate ≥99%

Leverandør: Thermo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse

Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering

Advarsel

B21821.06EA 273 DKK
B21821.06 B21821.14
S-Furfuryl thioacetate ≥99%
S-Furfuryl thioacetate
Formel: C₇H₈O₂S
Molekylvægt: 156,20
Kogepunkt: 211…212 °C
Massefylde: 1,170
Flammepunkt: 92 °C (199 °F)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00010083
CAS-nummer: 13678-68-7
EINECS: 237-173-9
ADR: 9,

Bestil nu

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Læs mere About VWR