trans-4-(4-Ethylcyclohexyl)benzonitrile ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI EUROPE
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
TCIAE0703-5GEA 329 DKK
TCIAE0703-5G
trans-4-(4-Ethylcyclohexyl)benzonitrile ≥98.0% (by GC)
trans-4-(4-Ethylcyclohexyl)benzonitrile
Formel: C₁₅H₁₉N
Molekylvægt: 213,32 g/mol
MDL Number: MFCD09750932
CAS-nummer: 72928-54-2
EINECS: 277-084-2
UN nummer: 3439
ADR: 6.1,III
https://dk.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/81/24/28968124.jpg
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 40.0 to 44.0 deg-C