2-Benzyloxy-5-fluorophenylboronic acid pinacol ester 96%
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
H62613.03EA
7060
DKK
H62613.03
2-Benzyloxy-5-fluorophenylboronic acid pinacol ester 96%
2-Benzyloxy-5-fluorophenylboronic acid pinacol ester
Formel:
C₁₉H₂₂BFO₃ Molekylvægt: 328,19 g/mol Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD22494088 CAS-nummer: 779331-48-5 |