4-(4-Hydroxyphenyl)benzonitrile ≥99%
Leverandør: Thermo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
B21864.03EA 567 DKK
B21864.03 B21864.06
4-(4-Hydroxyphenyl)benzonitrile ≥99%
4-(4-Hydroxyphenyl)benzonitrile
Formel: C₁₃H₉NO
Molekylvægt: 195,22 g/mol
Smeltepunkt: 196…199 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00059625
CAS-nummer: 19812-93-2
ADR: 6.1,III