4-Hydroxytetrahydropyran ≥97.0% (by GC)
Leverandør: TCI EUROPE
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
TCIAT2825-5GEA 1070 DKK
TCIAT2825-5G TCIAT2825-1G
4-Hydroxytetrahydropyran ≥97.0% (by GC)
4-Hydroxytetrahydropyran
Formel: C₅H₁₀O₂
Molekylvægt: 102,1317 g/mol
Kogepunkt: 190°C
Flammepunkt: 88°C
MDL Number: MFCD00006633
CAS-nummer: 2081-44-9
EINECS: 218-210-8
https://dk.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/64/90/28996490.jpg
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %