1,3-Dipropyl-8-phenylxanthine
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
J63554.MFEA
7550
DKK
J63554.MF
1,3-Dipropyl-8-phenylxanthine
1,3-Dipropyl-8-phenylxanthine
Selective A1 adenosine antagonist
Formel:
C₁₅H₁₆N₄O₂ Molekylvægt: 312,37 g/mol Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00209811 CAS-nummer: 85872-53-3 |