1,3-Dibutylxanthine ≥98%
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
B20491.36EA 5020 DKK
B20491.36
1,3-Dibutylxanthine ≥98%
1,3-Dibutylxanthine
Formel: C₁₃H₂₀N₄O₂
Molekylvægt: 264,33 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00798591
CAS-nummer: 2850-36-4