DL-Ethionine ≥98%
Leverandør: Thermo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Advarsel
|
A13154.14EA
8350
DKK
A13154.14
A13154.03
A13154.06
DL-Ethionine ≥98%
DL-Ethionine
Formel:
C₆H₁₃NO₂S Molekylvægt: 163,24 g/mol Smeltepunkt: ∼ 265 °C (dec.) Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00063102 CAS-nummer: 67-21-0 EINECS: 200-647-0 |