Tantalum nitride ≥99.5% (metals basis)
Leverandør: Thermo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
13093.09EA 935 DKK
13093.09 13093.18
Tantalum nitride ≥99.5% (metals basis)
Tantalum nitride
Formel: NTa
Molekylvægt: 194,95 g/mol
Smeltepunkt: 3360 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00049568
CAS-nummer: 12033-62-4
EINECS: 234-788-4