2,6-Dichloro-3-methylpyridine ≥98%
Leverandør: Thermo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
H61271.MDEA 1200 DKK
H61271.MD H61271.03
2,6-Dichloro-3-methylpyridine ≥98%
2,6-Dichloro-3-methylpyridine
Formel: C₆H₅Cl₂N
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00137847
CAS-nummer: 58584-94-4