Methyl-2-amino-4-fluorobenzoate 97%
Leverandør: Thermo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
H61749.14EA 2630 DKK
H61749.14
Methyl-2-amino-4-fluorobenzoate 97%
Methyl-2-amino-4-fluorobenzoate
Formel: C₈H₈FNO₂
Molekylvægt: 169,15 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD11054082
CAS-nummer: 2475-81-2