(2-Bromo-5-fluorophenyl)acetic acid 96%
Leverandør: Thermo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
H62005.06EA 9300 DKK
H62005.06
(2-Bromo-5-fluorophenyl)acetic acid 96%
(2-Bromo-5-fluorophenyl)acetic acid
Formel: C₈H₆BrFO₂
Molekylvægt: 233,03 g/mol
Smeltepunkt: 113…114 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD03094440
CAS-nummer: 739336-26-6