2-Cyano-4-fluorophenylboronic acid pinacol ester 96%
Leverandør: Thermo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
H62729.MDEA 1640 DKK
H62729.MD
2-Cyano-4-fluorophenylboronic acid pinacol ester 96%
2-Cyano-4-fluorophenylboronic acid pinacol ester
Formel: C₁₃H₁₅BFNO₂
Molekylvægt: 247,07 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD09260444
CAS-nummer: 461451-63-8